Magnesiumnitrat-Lösung 1% in Salpetersäure 5%, Specpure® Matrixmodifizierlösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

39044.AE
39044.AEEA 118 EUR
39044.AE
Magnesiumnitrat-Lösung 1% in Salpetersäure 5%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Magnesium nitrate solutions

Molecular Formula: 1% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 Physical Form: Liquid UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00011103

Formel: Mg(NO₃)₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10377-60-3
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR