5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
39090-10G
39090-10GEA
91.6
EUR
39090-10G
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin, Supelco®
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ |
MDL:
MFCD00064857 CAS-Nummer: 536-17-4 EINECS: 208-625-2 |