VWR®, Petrischalen, Glas
Lieferant: VWR Collection
391-0576EA 77.3 EUR
391-0576 391-0577 391-0578 391-0579 391-0580 391-0581
VWR®, Petrischalen, Glas
Zellkulturschalen Petrischalen
Aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt und können daher sterilisiert und/oder bei Anwendungen, die Wärme erfordern, eingesetzt werden. Die wiederverwendbaren Petrischalen aus Glas stellen insbesondere für kleinere Labors eine ökologische Alternative zu Kunststoffschalen dar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
  • Autoklavierbar und sterilisierbar