VWR® Petrischalen, Glas
Lieferant: VWR Collection
391-0698EA 141 EUR
391-0698
VWR® Petrischalen, Glas
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatronglas, mit Deckel. Zur mehrmaligen Verwendung. Diese Petrischalen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Petrischalen aus Kunststoff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Können bis zu 60 °C erwärmt werden
  • Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.
  • Ideal zur Produktion von Bakterienkulturen
Bitte beachten The indication of the diameter of the petri dishes is approximate.