VWR®, Adhäsiver PCR-Film
Lieferant: VWR Collection
391-1254EA 85.8 EUR
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Adhäsiver PCR-Film
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese 74,9 µm starken, hitzebeständigen, nicht durchstechbaren Polypropylenfilme eignen sich für Thermocycling-Anwendungen. Für PCR-Anwendungen, bei denen zur Produktrückgewinnung ein Durchstechen mit Pipettenspitzen oder Robotersonden notwendig ist, bitte Aluminiumfolien verwenden. Für qPCR-Anwendungen, die eine optimale Durchsichtigkeit erfordern, bitte durchsichtige Polyesterfilme verwenden.
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +120 °C
  • Als DNase-, RNase- und Nuklease-frei zertifiziert
L×B jeder Folie: 135,1×79,4 mm mit ausreichend Versiegelungsfläche für alle PCR-Platten.
Länge bei entfernter Endlasche: 123,1 mm.
* stärker, mit dickerer Klebebeschichtung und vorgeschnitten für Platten mit erhöhtem Rand.