VWR®, Schwarze Filme für Fluoreszenz und Lichtschutz
Lieferant: VWR Collection
391-1291EA 65.2 EUR
391-1291
VWR®, Schwarze Filme für Fluoreszenz und Lichtschutz
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese Folien bestehen aus 240 µm dickem schwarzem Vinyl mit Klebstoff für die Verwendung mit schwarzen Mikroplatten mit 96, 384 und 1536 Vertiefungen. Sie passen in die Kanten von Platten mit erhöhtem Rand und können entweder auf der Ober- oder Unterseite der Platte angebracht werden. Die lichtblockierenden und -absorbierenden Eigenschaften dieser Folien machen sie ideal zur Reduzierung von Streulicht und Übersprechen bei Fluoreszenzanwendungen und zum Schutz lichtempfindlicher Proben bei der Lagerung.
  • Einkerbungen am Rand erleichtern die Positionierung um die Rippen des Plattenbodens
  • Der geteilte Träger hilft beim ordnungsgemäßen Anbringen des Films
  • Ohne Endlaschen
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 °C bis +80 °C
Jeder Film L×D: 114×76 mm