Nährkartonscheiben NKS Dextrose-Trypton, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zur Best immung der Koloniezahl mesophiler Bakterien und zum Nachweis thermophiler Sporenbildner in Zucker und Lebensmitteln. 1 * 50 ST
Lieferant: Dr. Möller & Schmelz
Nährkartonscheiben NKS Dextrose-Trypton, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zur Best immung der Koloniezahl mesophiler Bakterien und zum Nachweis thermophiler Sporenbildner in Zucker und Lebensmitteln. 1 * 50 ST