Verschlussfolien, selbstklebend, für Zell- und Gewebekultur
Lieferant: Brand
701364 701365
391-5709EA 103 EUR
391-5709 391-0699
Verschlussfolien, selbstklebend, für Zell- und Gewebekultur
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese gasdurchlässigen Folien (steril/unsteril) sind ideal für Anwendungen mit Zell- und Gewebekulturen. Temperaturbereich: −20 °C bis +80 °C.