Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.08cm (2.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39103.DH
39103.DHEA 254 EUR
39103.DH
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.08cm (2.0 in)
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈47.18g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635