Multi-Element QC-7 Check-Standardlösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39145.AE
39145.AEEA
215
EUR
39145.AE
Multi-Element QC-7 Check-Standardlösung, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00210654