Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 54.1 EUR
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Bor-Standards

Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR