Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39147.AD
39147.AE
39147.AP
39147.ADEA
54.1
EUR
39147.AD
39147.AE
39147.AP
Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...