1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
391506-5G
391506-5GEA 141 EUR
391506-5G
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide ≥97%, Sigma-Aldrich®
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
1,1'-Dioctadecyl-4,4'-bipyridinium dibromide,97% (Octadecyl viologen dibromide)
Formel: C₄₆H₈₂Br₂N₂
Schmelzpunkt: 210…220 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192099
CAS-Nummer: 90179-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b0d4fb732eec9c2961a0efabe1128d21908f2c8&vid=e8b46c5ef54facb98b17af2418deac998a288cad&prid=web&clid=SAPDAM