Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% Chlorine_available, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

3917.EA 31.25 EUR
3917.
Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% Chlorine_available, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74.44 g/mol
Schmelzpunkt: -6
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Active Chlorine 0.5 - 0.7 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR