1-Chlorbutan ≥99,5% für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Butylchlorid

39198.AK 39198.K2 39198.M1
39198.AKEA 43.5 EUR
39198.AK 39198.K2 39198.M1
1-Chlorbutan ≥99,5% für die HPLC
1-Chlorbutan

Purity: 99.5+% CAS No.: 109-69-3 Molecular Formula: CH3(CH2)3Cl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -12°(10°F) Physical Form: Liquid Density: 0.886 Refractive Index: 1.4024 Odour: Pungent Melting Point: -123° Boiling Point: 77-78° Beilstein Reference: 1730909 Merck Reference: 14,1560 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00001009

Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.886
Flammpunkt: –12 °C (10 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 14,1560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR