Zellkulturplatten und Multischalen, Nunclon™ Sphera™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
174929 174925 174927 174930 174931 174932
392-0377EA 1130 EUR
392-0377 392-0607 392-0608 734-2767 734-2768 734-2769
Zellkulturplatten und Multischalen, Nunclon™ Sphera™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Die Nunclon™ Sphera™ Kulturoberfläche ermöglicht das Wachstum der Zellen in Suspension mit nahezu keiner Zellhaftung. Die Oberfläche unterstützt viele verschiedene Zelltypen und ihre Fähigkeit, Sphäroide zu bilden.
  • Optimiert die Bildung von Sphäroiden
  • Unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren
  • Fördert die Bildung von Embryoidkörpern
Die Nunclon™ Sphera™ Oberfläche minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren, und liefert so ein besseres Modellsystem zur Untersuchung der Tumorzellenprogression und Wirksamkeit von Krebsmedikamenten in vitro.
Die Nunclon™ Sphera™ Oberfläche stellt einen wichtigen Meilenstein im Differenzierungsprozess dar. Sie weist eine hervorragende Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern pluripotenter Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung auf. Die resultierenden Zellen sind zur Differenzierung in alle drei Keimblätter in der Lage.