Corning® bovine collagen I (from Dermis)
Lieferant: Corning
Kollagen I kommt in den meisten Geweben und Organen vor, findet sich jedoch am häufigsten in Dermis, Sehnen und Knochen. Als dünne Schicht in Zell- und Gewebekulturen wird es oft zur Verbesserung der Zellanhaftung und Zellvermehrung eingesetzt. Die Anwendung in Gelform verbessert die Expression zellspezifischer Morphologie und Funktion. Collagen I wird häufig zur Kultivierung von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen und einer Vielzahl anderer Zellen verwendet. Die HC-Zusammensetzung von Kollagen I aus Rattenschwanz wird bei dreidimensionalen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein robustes Gel mit einer maximalen 3D-Trägermatrix benötigt wird (Richtlinien sind mit dem Produkt enthalten).
Qualitätskontrolle: Alle Vorbereitungen wurden auf ihre Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet. Ursprungsmaterial für Kollagen I auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.