cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39284.ME
39284.MEEA 260 EUR
39284.ME
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS No.: 15692-07-6 Molecular Formula: PtCl2[P(C2H5)3]2 Formula Weight: 502.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00058821
Formel: PtCl₂[P(C₂H₅)₃]₂
Molecular Weight: 502,304 g/mol
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058821
CAS-Nummer: 15692-07-6