Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39303.03
39303.03EA
179
EUR
39303.03
Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer ≥99%
Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Purity: 99%
CAS No.: 12132-04-6
Molecular Formula: C24H30Mo2O4
Formula Weight: 574.38
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 219° dec.
UN No.: UN3466
MDL No.: MFCD00058846
Formel:
C₂₄H₃₀Mo₂O₄ Schmelzpunkt: 219 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058846 CAS-Nummer: 12132-04-6 ADR: 6.1,II |