2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Gentisinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
39319-10X10MG-
39319-10X10MG-EA 346 EUR
39319-10X10MG-
2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409