Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(i-propylcyclopentadienyl)lanthanum
Unter Argon in Ampullen verpackt
39323.03
39323.03EA
104
EUR
39323.03
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 68959-87-5
Molecular Formula: C24H33La
Formula Weight: 460.43
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
MDL No.: MFCD00145482
Formel:
C₂₄H₃₃La Molecular Weight: 460,43 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145482 CAS-Nummer: 68959-87-5 |