Lithiumstearat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Stearinsäure Lithiumsalz
39335.30 39335.A1
39335.30EA 56.3 EUR
39335.30 39335.A1
Lithiumstearat
Lithiumstearat
CAS No.: 4485-12-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li Formula Weight: 290.41 Physical Form: Powder Melting Point: 220° MDL No.: MFCD00042032
Formel: C₁₈H₃₅LiO₂
Molecular Weight: 290.42 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042032
CAS-Nummer: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5