Praseodymtriiodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
39385.03 39385.06
39385.03EA 135 EUR
39385.03 39385.06
Praseodymtriiodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Praseodymtriiodid
Purity: 99.9+% CAS No.: 13813-23-5 Molecular Formula: I3Pr Formula Weight: 521.62 Physical Form: Crystalline/Needles, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic MDL No.: MFCD00049513
Formel: I₃Pr
Schmelzpunkt: 737 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049513
CAS-Nummer: 13813-23-5
EINECS: 237-466-1