Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39411.02
39411.02EA 276 EUR
39411.02
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS No.: 14023-80-4 Molecular Formula: C7H7IrO4 Formula Weight: 347.35 Physical Form: Crystalline UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00049135
Formel: C₇H₇IrO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049135
CAS-Nummer: 14023-80-4
ADR: 6.1,III