di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39435.36 39435.A3
39435.36EA 57.5 EUR
39435.36 39435.A3
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat ≥99%
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Purity: 99% CAS No.: 12045-78-2 Molecular Formula: K2B4O7.4H2O Formula Weight: 305.51 (233.44anhy) Physical Form: Granular Density: 1.74 (anhy) Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7680 MDL No.: MFCD00149924
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,74 (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Merck Index: 14,7680