Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39463.03
39463.03EA
256
EUR
39463.03
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13755-32-3
Molecular Formula: BaPt(CN)4.4H2O
Formula Weight: 508.56 (436.50anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.05
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00014183
Formel:
BaPt(CN)₄.4H₂O Molecular Weight: 508,542 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung) Dichte: 3,05 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014183 CAS-Nummer: 13755-32-3 EINECS: 209-238-1 UN: 1564 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,991 |