Tricin, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
39468-1
39468-100
39468-1EA
724
EUR
39468-1
39468-100
Tricin, Calbiochem®
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Molecular Weight: 179.17 g/mol Schmelzpunkt: 187 Dichte: 1.523 g/cm³ (19.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |