Iron yttrium oxide ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39488.22
39488.22EA 365 EUR
39488.22
Iron yttrium oxide ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Iron yttrium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12063-56-8 Molecular Formula: Y3Fe5O12 Formula Weight: 737.94 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210618
Formel: Y₃Fe₅O₁₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210618
CAS-Nummer: 12063-56-8
EINECS: 235-053-0