Pentafluorpropionsäureanhydrid ≥99% zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Perfluorpropansäureanhydrid, Pentafluorpropansäureanhydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 111 EUR
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Pentafluorpropionsäureanhydrid ≥99% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Molecular Weight: 310.05 g/mol
Siedepunkt: 69
Dichte: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR