N,N-Dimethylformamiddipropylacetal ≥97,5% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394998-10X1ML
394998-10X1MLEA
156
EUR
394998-10X1ML
N,N-Dimethylformamiddipropylacetal ≥97,5% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddipropylacetal
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
Formel:
C₉H₂₁NO₂ Siedepunkt: 67…68 °C (14 mmHg) (Lit.) Dichte: 0,854 g/mL (25 °C) (Lit.) |
MDL:
MFCD00009374 CAS-Nummer: 6006-65-1 EINECS: 227-855-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |