N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamin, 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395005-25ML
395005-25MLEA 355 EUR
395005-25ML
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.
Formel: C₁₁H₂₅NO₂
Molecular Weight: 203,32 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C (8 mmHg) (Lit.)
Dichte: 0,848 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL: MFCD00015002
CAS-Nummer: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&vid=1789c0633d842d064e548947b35289cfa5e17bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 90.0 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE