Orthoperiodsäure-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
3951-100ML
3951-100MLEA 104 EUR
3951-100ML
Orthoperiodsäure-Lösung, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
ADR: 8,II