Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39526.BS
39526.BW
39526.BSEA
133
EUR
39526.BS
39526.BW
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9+%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.7g/10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683