Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate (∼6% Zr) in Leichtbenzin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zirconyl 2-ethylhexanoate
39543.36
39543.36EA
167
EUR
39543.36
Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate (∼6% Zr) in Leichtbenzin
Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate
CAS No.: 22464-99-9
Molecular Formula: (C8H15O2)xZn
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
UN No.: UN1268
MDL No.: MFCD00072684
Formel:
(C₈H₁₅O₂)xZn Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072684 CAS-Nummer: 22464-99-9 UN: 1268 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...