Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
unter Argon abgefüllt
39557.MD 39557.03
39557.MDEA 116 EUR
39557.MD 39557.03
Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
CAS No.: 66946-48-3 Molecular Formula: C10H8S8 Formula Weight: 384.68 Physical Form: Powder- Packaged under Argon Melting Point: 238° dec. MDL No.: MFCD00059710
Formel: C₁₀H₈S₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059710
CAS-Nummer: 66946-48-3