Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(cyclopentadienyl)dicarbonyl titanium(II)
39571.02
39571.02EA 113 EUR
39571.02
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II) ≥98%
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Purity: 98% CAS No.: 12129-51-0 Molecular Formula: C12H10O2Ti Formula Weight: 234.09 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 90° dec. Boiling Point: 60°/0.001mm subl. UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00143762
Formel: C₁₂H₁₀O₂Ti
Molecular Weight: 234,076 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (0,001 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 90 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143762
CAS-Nummer: 12129-51-0
ADR: 6.1,II