Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium
Unter Argon in Ampullen verpackt
39576.06
39576.06EA
812
EUR
39576.06
Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 329735-72-0
Molecular Formula: C18H21Y
Formula Weight: 326.27
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00145485
Formel:
C₁₈H₂₁Y Molecular Weight: 326,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145485 CAS-Nummer: 329735-72-0 UN: 3181 ADR: 4.1,III |