Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39594.09 39594.18
39594.09EA 118 EUR
39594.09 39594.18
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV) ≥97%
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV)
Purity: 98% CAS No.: 31011-57-1 Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti Formula Weight: 333.91 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Powder/crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Melting Point: 126-128° UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00077884
Formel: C₄H₈Cl₄OTi
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077884
CAS-Nummer: 31011-57-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II