1H-Imidazol-1-ylessigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
396050010
396050050
396050250
396050010.EA
29.6
EUR
396050010.
396050050.
396050250.
1H-Imidazol-1-ylessigsäure 98%
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126.1133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01721800 CAS-Nummer: 22884-10-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤2 % |