Diluid 100 Plus für die Hämatologie (max. 0,001% Aceton), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3961.EA 33.7 EUR
3961.
Diluid 100 Plus für die Hämatologie (max. 0,001% Aceton), J.T.Baker®
Diluid
Bitte beachten In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 13.10 - 14.10
Osmolality (mOsm/kg) 255 - 265
Performance Test passes test
pH at 25°C 7.40 - 7.60
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5