Di-tert-butylzinndichlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

39619.02 39619.04
39619.02EA 42.1 EUR
39619.02 39619.04
Di-tert-butylzinndichlorid ≥98%
Di-tert-butylzinndichlorid

Purity: 98% CAS No.: 19429-30-2 Molecular Formula: C8H18Cl2Sn Formula Weight: 303.83 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Acrid Melting Point: 42-43° Boiling Point: 66°/3mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00009854

Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Siedepunkt: 66 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009854
CAS-Nummer: 19429-30-2
EINECS: 243-051-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR