Schwefelsäure 20% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39669.K2
39669.K2EA 56.1 EUR
39669.K2
Schwefelsäure 20% (v/v) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II