Methylamin 33% (w/w) in Ethanol absolut, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminomethan
396731000
396731000.EA
28.2
EUR
396731000.
Methylamin 33% (w/w) in Ethanol absolut, AcroSeal®
Methylamin
Formel:
CH₅N Molecular Weight: 31,06 g/mol Dichte: 0,756 g/cm³ Flammpunkt: –23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008104 CAS-Nummer: 74-89-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % |
Titration with HClO4 | 31.0 to 35.0 % |