Titan ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Na, K), Granulat

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

39677.18 39677.30 39677.36
39677.18EA 182 EUR
39677.18 39677.30 39677.36
Titan ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Na, K), Granulat
Titanium

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264

Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR