Diluid 610 für die Hämatologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3969.EA 33.84 EUR
3969.
Diluid 610 für die Hämatologie, J.T.Baker®
Diluid
Bitte beachten In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 16.70 - 17.70
Osmolality (mOsm/kg) 295 - 305
Performance Test passes test
pH at 25°C 6.95 - 7.05
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5