Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS ∼2 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
39690.06
39690.14
39690.18
39690.06EA
94.8
EUR
39690.06
39690.14
39690.18
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS ∼2 µm
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Dichte: 16,6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |