Xylol (Isomerengemisch), extra trocken 98+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

396930010 396931000
396930010.EA 127 EUR
396930010. 396931000.
Xylol (Isomerengemisch), extra trocken 98+%, AcroSeal®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR