2,2-Dimethylbutan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Neohexane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

39730-5ML
39730-5MLEA 114 EUR
39730-5ML
2,2-Dimethylbutan, Supelco®
2,2-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 49.7
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.649 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009321
CAS-Nummer: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2a6f99a0e55dbf2a247bf859a834f50ea201ea9&vid=bf74f286b5577bdbd103049bc591fc07a70dfd65&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR