Diluid ST1600/2000 für die Hämatologie azidfrei, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3976.EA
31.36
EUR
3976.
Diluid ST1600/2000 für die Hämatologie azidfrei, J.T.Baker®
Diluid
Bitte beachten In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) | max. 5 |
Background RBC (x10E12/L) | max. 0.02 |
Background WBC (x10E9/L) | max. 0.3 |
Conductivity (mS) | 16.00 - 21.00 |
Osmolality (mOsm/kg) | 325 - 335 |
Performance Test | passes test |
pH at 25°C | 6.90 - 7.10 |
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) | max. 5 |