EDTA Dinatriumsalz standardisierte Lösung 0.0575 M (0.115N) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39782.K2 39782.K7
39782.K2EA 40.5 EUR
39782.K2 39782.K7
EDTA Dinatriumsalz standardisierte Lösung 0.0575 M (0.115N) in wässriger Lösung
EDTA Dinatriumsalz
CAS No.: 139-33-3 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 336.22 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00070672
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3